Learn More
Acetophenon, 99 %, reinst, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 138910250
Weitere Details : CAS : 62-56-6 Gewicht : 25.00000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 25kg
Verpackung Faserstoffbehälter
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15199183
  • 1405.00 € / 25 Kilogramm
Verfügbar ab
19-03-2021
Chemische Identifikatoren
62-56-6
76.12
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
2723790
Thioharnstoff
CH4N2S
MFCD00008067
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
CHEBI:36946
C(=S)(N)N
Spezifikation
Thiourea
0.5% max.
0.1% max.
171.0°C to 175.0°C
62-56-6
CH4N2S
MFCD00008067
01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Thioharnstoff
2723790
76.12
99%
Authentic
Faserstoffbehälter
Weiß
25kg
98.5% min. (Iodimetry)
H2NCSNH2
03, 180
15, 9521
Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12 g/100g methanol (20°C), soluble in isopropylalcohol, butanol , pentanol, sparingly soluble in ether
C(=S)(N)N
76.12
CHEBI:36946
Kristallines Pulver oder Kristalle
Extrarein
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation