Learn More
Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ Quanto Maus-Maus-HRP-Nachweissystem
HRP-Polymer zum Nachweis von Mausantikörpern auf Mausgewebe, zur Maximierung des Signals bei gleichzeitiger Hintergrundminimierung.
Marke: Thermo Scientific™ TL-125-QHDM
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Früher stellte die immunhistochemische Färbung (IHC) mit Maus-Antikörpern auf Mausgewebe eine Herausforderung dar. Die Ergebnisse wurden durch einen hohen Grad an unerwünschter Hintergrundstrahlung oder ein schwaches Signal aufgrund von Interaktionen zwischen dem Nachweissystem und dem Mausgewebe beeinträchtigt. Das Thermo Scientific UltraVision Quantum Maus-auf-Maus-HRP-Nachweissystem beseitigt diese Herausforderungen und ermöglicht Laboren routinemäßig optimale Ergebnisse.
UltraVision Quantum macht optimale Ergebnisse zur Routine durch folgende Funktionen:
- Starke Färbekraft
- Reduzierter Maus-auf-Maus-Hintergrund
- Einfaches Verfahren für biotinfreies Polymer
- Zur Verwendung mit DAB oder anderem HRP-Chromogen; für optimale Ergebnisse verwenden Sie DAB Quanto TA-125-QHDX (125 ml) oder TA-060-QHDX (60 ml)
Spezifikation
125 ml |