Learn More
Thermo Scientific™ Komfort-Buchsen für Klimakammern und Inkubatoren
Versorgen Sie ein elektrisches Gerät in Ihrer Klimakammer oder Ihrem Inkubator mit Strom.
Marke:  Thermo Scientific™ 190523
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15523751
  • 220.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab
05-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Komfort-Buchsen
RS-485 Schnittstelle (nur kompatibel mit1535 Monitor/Alarm) Datenausgabe
3962 Klimakammer/Inkubator
Werksseitig installiert