Learn More
Pyrex™ SVL™ Rührköpfe für SVL™ Rührschäfte
Zum schnellen und einfachen Austausch von Rührköpfen. Pyrex™ SVL™ Rührköpfe für SVL™ Rührstäbe sind aus langlebigem PTFE-Polymer hergestellt. Einige Modelle verfügen auch über einen Metallkern.
Marke:  Pyrex™ 588-94
Weitere Details : Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527740
  • 445.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab
18-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit SVL™ Rührstäben
  • Der Kopf wird einfach auf das Ende des Schafts geschraubt
  • Hergestellt aus einem Polymer auf PTFE-Basis mit den Typen Anchor und Helix, die durch einen Metallkern versteift sind
Spezifikation
Spezifikation
70 mm
PTFE-basiertes Polymer
Flächenrührer
Für SVL™ Reaktionsgefäße