Learn More
SVL™ Rührlager für SVL™ Rührschaft
Geeignet für SVL™ Rührstäbe mit geschliffenen Glasoberflächen.
Marke:  SVL 588-03
Weitere Details : Gewicht : 0.07000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527730
  • 815.00 € / 5 Stück
online Bestandsangabe derzeit nicht möglich
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatglas, komplett mit Verbindungselementen
  • Aus PTFE-basiertem Polymer hergestellte Stopfbuchsen, die selbstschmierend und korrosionsbeständig sind
  • Erhältlich in zwei Typen: Mit SVL™ Schraubgewinde zum Anschluss an SVL™ Kolben. Mit geschliffenem Quickfit™ Glaskonus zum Anschluss an Quickfit™ Kolben
Spezifikation
Spezifikation
SVL™ Rührwelle
QuickFit™ geschliffener Glaskonus für den Anschluss an Quickfit™ Kolben
PTFE-basiertes Polymer
30