Learn More
Merck Millipore Edelstahltrichter
Marke: Merck Millipore XF2004756
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
250 ml | |
Stainless Steel | |
Funnel, 100mL, Stainless Steel | |
250mL |