Learn More
Alfa Aesar™ Natriumisopropoxid-Isopropanol-Addukt, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ 045648.22
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3206 Chem class : 4.2 Pack group : II
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422427
  • 266.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
18-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
NaOC3H7·C3H8O
MFCD12547728
Spezifikation
Sodium isopropoxide isopropanol adduct
Cremefarben
100g
NaOCH(CH3)2·C3H7OH
UN3206
Pulver
Air and moisture sensitive
150°C (decomposition)
NaOC3H7·C3H8O
MFCD12547728
142.17
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation