Learn More
Natriumhydroxid, 0.5 N volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™-Reagenz, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Marke:  JT Baker 5634-02
Weitere Details : CAS : 1310-73-2 Gewicht : 1.17000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1 l
Verpackung Enghalsflasche aus Polyethylen
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15528344
  • 48.40 € / 1 Liter
online Bestandsangabe derzeit nicht möglich
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1310-73-2
39.997
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, Ätznatron
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
HNaO
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
Natrium;Hydroxid
Spezifikation
Natriumhydroxid, 0.5 N volumetrische Lösung
HNaO
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natrium;Hydroxid
14798
40
Enghalsflasche aus Polyethylen
1 l
1310-73-2
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, Ätznatron
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
BAKER ANALYZED™ Reagenz
1 l = 1.02 kg