Learn More
SLC39A5 Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00283375-P01.10ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16139853
  • 302.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
30-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH27884
Solution
283375
SLC39A5 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SLC39A5
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
82.83
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
VGGSVPNLGPAEQEQNHYLAQLFGLYGENGTLTAGGLARLLHSLGLGRVQGLRLGQHGPLTGRAASPAADNSTHRPQNPELSVDVWAGMPLGPSGWGDLEESKAPHLPRGPAPSGLDLLHRLLLLDHSLADHLNEDCLNGSQLLVNFGLSPAAPLTPRQFALLCPALLYQIDSRVCIGAPAPAPPGDLLSALLQSALAVLLLSLPSPLSLLLLRLLGPRLLRPLLGFLGALAVGTLCGDALLHLLPHAQEGRHAGPGGLPEKDLGPGLSVLGGLFLLFVLENMLGLLRHRGLRPRCCRRKRRNLETRNLDPENGSGMALQPLQAAPEPGAQGQREKNSQHPPALAPPGHQGHSHGHQGGTDITWMVLLGDGLHNLTDGLAIGAAFSDGFSSGLSTTLAVFCHELPHELGDFAMLLQSGLSFRRLLLLSLVSGALGLGGAVLGVGLSLGPVPLTPWVFGVTAGVFLYVALVDMLPALLRPPEPLPTPHVLLQGLGLLLGGGLMLAITLLEERLLPVTTEG
LZT-Hs7|MGC34778|ZIP5
SLC39A5