Learn More
TNFRSF10D (TRAILR4), rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc.His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met1-His211) des humanen TNFRSF10D (NP_003831.2) kodiert, das am C-Terminus mit dem Polyhistidin-markierten Fc-Bereich des humanen IgG1 fusioniert.
Marke:  Invitrogen 10413H03H25
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15235365
  • 151.00 € / 25 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Tumor-Nekrose-Faktor Rezeptor Superfamilie, Mitglied 10D, Köder mit abgeschnittener Death Domain (TNFRSF10D), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; immobilisiertes humanes TNFSF10D-Fc Chimera bei 10μ g/mL (100μl/well) kann biotinyliertes TNFSF10 mit einem linearen Bereich von 0.625-20 ng/mL binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
TNF-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
44.7 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 10d, Köder mit abgeschnittener Todesdomäne
His-Tag/IgG1-Fc-Tag
Zytokine und Rezeptoren/CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
TNFRSF10D, CD264, DCR2, TRAILR4, TRUNDD
TNFRSF10D