Learn More
TIMP1 rekombinantes humanes Protein, Invitrogen™ Sino Biological ™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane TIMP1 (NP_003245.1) (Met1-Ala207) kodiert
Marke:  Invitrogen 10934HNAH5
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15237415
  • 136.00 € / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Timp Metallopeptidase-Inhibitor1 (TIMP1), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, die Spaltung eines2 fluorogenen Peptidsubstrats MCA-PLGL-DPA-AR-NH beim Menschen zu hemmen2, der IC-50 Wert beträgt ca.6 nM
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
TIMP
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
21 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Gewebeinhibitor von Metalloproteinasen 1
Nicht markiert
Protease Inhibitor
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
TIMP1M, RP1-230G1.3, CLGI, EPA, EPO, FLJ90373, HCI, TIMP
TIMP1