Learn More
S100B, rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane S100B (NP_006263.1) (Ser2-Glu92) kodiert, das am N-Terminus mit dem Fc-Bereich des humanen IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10181H01H5
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234855
  • 68.60 € / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
S100 calciumbindendes Protein B (S100B), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen in einem funktionellen ELISA: 1. Gemessen an seiner Fähigkeit, Maus-S100A1 zu binden;2 . Gemessen an der Fähigkeit, TP53 zu binden
  • Rezeptur: Lyophilisiert in100 mM Gly,10 mM NaCl,50 mM Tris, pH7.5, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose,0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Neurotrophe Faktoren|Andere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
37.2 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
S100 Calciumbindungsprotein B
IgG1-Fc-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
NEF, S100, S100beta
S100B