Learn More
PLAUR (UPAR) rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die humane UPAR-Isoform1 (Q03405 -1 ) (Met1-Arg303), die am C-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert, ohne das Pro-Peptid kodiert
Marke:  Invitrogen 10925H08H5
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15237395
  • 68.85 € / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Plasminogen-Aktivator, Urokinase-Rezeptor (UPAR), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem Funktions-ELISA, kann humanes ULAR bei 5 μg/μl (100 μl/well) biotinyliertes humanes UPA mit einem linearen Bereich von 40-1000 ng/μl binden.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
32.8 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Plasminogen-Aktivator, Urokinase-Rezeptor
His-Tag
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥95 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
CD87, U-PAR, UPAR, URKR
PLAUR