Learn More
mMP8 rekombinantes humanes Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die Pro-Form von humanem mMP8 (NP_002415.1) (Phe 21-Gly 467) kodiert und am N-Terminus mit einem anfänglichen Met fusioniert
Marke:  Invitrogen 10254HNAH250
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15235015
  • 3275.00 € / 250 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Matrix Metallopeptidase8 (MMP8), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Für die Verwendung in Proteinstudien wie enzymatischen Analysen und Protein-Protein-Interaktionen geeignet. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, das fluorogene Peptidsubstrat zu spalten, Mca-PLGL-Dpa-AR-NH2 (R&D Systems, Catat. Nr. ES001). Die spezifische Aktivität beträgt >250 pmol/min/μg
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
52 kDa
5 x 50μ g
<1 EU/μg
Matrix metallopeptidase 8
Nicht markiert
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
MMP8, CLG1, HNC, mMP-8, PMNL-CL
MMP8