Learn More
mMP3 rekombinantes humanes Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane mMP3 (AAA36321.1) N-terminale Fragment (Tyr 18- Thr272) kodiert
Marke:  Invitrogen 10467HNAE25
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15236735
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Matrix Metallopeptidase3 (MMP3), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Für die Verwendung in Proteinstudien wie enzymatischen Analysen und Protein-Protein-Interaktionen geeignet. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, das fluorogene Peptidsubstrat zu spalten, Mca-RPKPVE-Nval-WRK(Dnp)-NH2 (AnaSpec Cat. Nr. 27114), die spezifische Tätigkeit ist >300 pmol/min./μg.
  • Rezeptur: Lyophilisiert in 50 mM Tris, 10 mMCaCl2,1μ M ZnCl2,50 mM NaCl,0.5 % Brij35 pH7.0, 5 % Mannitol,5 % Trehalose,0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
29 kDa
5 x 5μ g
CHDS6, mMP-3, SL-1, STMY, STMY1, STR1
MMP3
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Matrix metallopeptidase 3
Nicht markiert