Learn More
IL1B rekombinantes humanes Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die reife Form von humanem IL1B (NP_000567.1) (Ala 117-Ser 269) kodiert
Marke:  Invitrogen 10139HNAE5
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234725
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin 1, beta (IL1B), ein rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogene, Proteinstandards und in anderen zellbiologischen Forschungsanwendungen eingesetzt werden.
  • Aktivität: 1Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; a. Immobilisiertes rekombinantes humanes IL1B kann bei 2 μg/ml (100 μl/Well) rekombinanten humanen IL1R2 mit einem linearen Bereich von 6.25-400 ng/ml binden; b. Immobilisiertes humanes IL1B bei 10 μg/ml (100 μl/Well) kann humanen IL1R1 binden, die EC50 des humanen IL1R1 beträgt 0.48 μg/ml; 2. Gemessen in einem Zellproliferationsassay mit D10.G4.1 Maus-T-Helferzellen, ED50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 0.5 bis 5 pg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Lyophilisiert
17 kDa
5 μ g
IL-1, IL1-BETA, IL1F2, IL1B
IL1B
Zytokine und Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
3553
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Interleukin 1, beta
Nicht markiert