Learn More
CHI3L1 Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane CHI3L1 (NP_001267.2) (Met 1-Thr 383) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11227H08H5
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15238425
  • 66.50 € / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Chitinase 3-Like 1 (Cartilage Glycoprotein-39) (CHI3L1), rekombinantes, humanes Protein, wird in gefrorenem Format geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit des immobilisierten Proteins die Adhäsion von humanen Plattenepithelkarzinomzellen der FaDu-Zelllinie zu unterstützen (ATCC: HTB43). Bei Zugabe von Zellen zu den mit rekombinantem, humanem CHI3 L1 beschichteten Platten (1.5 μg/ml, 100 μl/Well) werden ca. 65 bis 75 % insbesondere nach 30 Minuten bei 37 °C anhaften
  • Rezeptur: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4pH7.4 hydrolysiert
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
42 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Chitinase 3-like 1 (cartilage glycoprotein-39)
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Gefroren
≥95 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
ASRT7, DKFZp686N19119, FLJ38139, GP39, HC-gp39, HCGP-3P, YKL40, YYL-40
CHI3L1