Learn More
CDH1 Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne des humanen CDH1-Vorläufers (NP_004351.1) (Met 1-Ile 707) kodiert und am C-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10204H08H50
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234905
  • 200.00 € / 50 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Cadherin 1, Typ 1 , E-Cadherin (Epithel) (CDH1), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Dieses Protein eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung von zellbasierten Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.&line-break;Hintergrund: Cadherine sind Calcium-abhängige Zelladhäsionsproteine, die bei der Verbindung von Zellen bevorzugt mit sich selbst in homophiler Weise interagieren und so zur Sortierung heterogener Zelltypen beitragen können. E-Cadherin (E-Cad), auch CDH1 und CD324 genannt, ist das klassische Cadherin-Molekül und enthält fünf Cadherin-Domänen von jeweils ∽110 aa in der extrazellulären Domäne. E-Cad wird im nicht-neuronalen Epithelgewebe als Disulfid-vernetzter Homodimer exprimiert und spielt eine Schlüsselrolle bei der Organisation und Integrität der meisten Epithelgewebe, der Zelldifferenzierung und der Gewebeentwicklung. CDH1 interagiert direkt über die cytoplasmatische Domäne mit CTNNB1 oder JUP, um den Adhäsionskomplex PSEN1/Cadherin/Catenin zu bilden, der durch die Aktin-Bindung von Alpha-Catenin mit dem Aktin-Skelett verbunden ist.
  • N-terminale Sequenzanalyse: Gln 23 und Asp 155
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit des immobilisierten Proteins die Adhäsion von humanen Adenokarzinomzellen der Brust MCF-7 zu unterstützen. Durch Zugabe von Zellen zu CDH1/ECAD-beschichteten Platten (1.5 μg/ml, 100 μl/Well) werden ca. 60 bis 80 % insbesondere anhaften
  • Formulierung: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween™ 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Hergestellt von Sino Biological (China).
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
77 kDa
50 μ g
<1 EU/μg
Cadherin 1, Typ 1, E-cadherin (Epithel)
His-Tag
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
CDH1, Arc-1, CD324, CDHE, ECAD, LCAM, UVO
CDH1