Learn More
CD40LG (CD154), rekombinantes, humanes Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die lösliche Form von humanem CD40LG (NP_000065.1) (Glu 108-Leu 261) kodiert und mit einem N-terminalen Met fusioniert
Marke:  Invitrogen 10239H08E250
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234995
  • 510.00 € / 250 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD40 Ligand (CD40 LG), rekombinantes, humanes Protein, wird in gefrorenem Format geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA: 1. Immobilisierter, humaner CD40 kann bei 2 μg/ml (100 μl/Well) biotinylierten, humanen CD40LG mit einem linearen Bereich von 15.6 bis 500 ng/ml binden; 2. Immobilisierter, humaner CD40/Fc kann bei 2 μg/ml (100 μl/Well) biotinylierten, humanen CD40LG mit einem linearen Bereich von 7.8 bis 125 ng/ml binden
  • Rezeptur: PBS, 0.2 μg/μl BSA, 10 % Glycerin, pH-Wert 7.4
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Gefroren
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
CD40-Ligand
His-Tag
TNF (Tumor-Nekrose-Faktor)|Andere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
17.7 kDa
5 x 50μ g
RP3-527F8.3, CD154, CD40L, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TNFSF5, TRAP, gp39, hCD40L
CD40LG
Videos
missing translation for 'documents'
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.