Learn More
BCHE Rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane BCHE (NP_000046.1) (Met 1-Leu 602) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 12010H08H250
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15235685
  • 3505.00 € / 250 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Butyrylcholinesterase (BCHE), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit Butyrylthiocholin zu spalten, beträgt die spezifische Aktivität >50 nM/min/μg.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
66.5 kDa
5 x 50μ g
<1 EU/μg
Butylcholinesterase
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
CHE1, E1
BCHE