Learn More
AMICA1 (JAML) rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem AMICA1 (NP_001091996.1) (Met 1-Leu 275) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10120H08H5
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234685
  • 67.75 € / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Adhäsionsmolekül, interagiert mit dem CXADR-Antigen 1 (AMICA1), rekombinantes humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit, die NGF-induzierte Proliferation humaner Erythroleukämiezellen TF-1 zu hemmen.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Interzelluläres Adhäsionsmolekül
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
30.5 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Adhäsionsmolekül, interagiert mit CXADR-Antigen 1
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
JAML, AMICA, Gm638, CREA7-1, CREA7-4, FLJ37080, mgC118814, MGC118815, AMICA1
AMICA1