Learn More
ACPP, rekombinantes, humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die humane ACPP (NP_001127666.1) (Met 1-Lys 382) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10959H08H250
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15237455
  • 3275.00 € / 250 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ACPP (Prostataspezifische saure Phosphatase), rekombinantes humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit, ein Substrat, p-Nitrophenylphosphat (pNPP), zu spalten, beträgt die spezifische Aktivität >100 nmol/min/μg.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
Saure Phosphatase, Prostata
His-Tag
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
42 kDa
5 x 50μ g
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
ACP-3, ACP3, PAP
ACPP