Learn More
Kieselgel, funktionalisiert, (Cyclohexylcarbodiimid)propyl, ACROS Organics
Marke:  Acros Organics 371530050
Weitere Details : CAS : 7631-86-9 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10027262
  • 220.50 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
06-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
Dioxosilan
O2Si
MFCD03701774
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Spezifikation
Silicagel
7631-86-9
O2Si
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
Functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl, ca. 0.9mmol/g, particle size: 40-63 micron
5g
MFCD03701774
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Dioxosilan
24261
60.08
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silicagel, functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation