Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Ersatzröhrchen aus Quarzglas
Mikrofluidische Plattform für mehrdimensionale GC.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 123752
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15209193
  • 41.69 € / 1 Stück
Verfügbar ab
08-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbesserte GC-Konnektivität
  • Ersatz-Hülsen und Schläuche erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzröhrchen aus Quarzglas
0.363 mm
SilFlow Ersatzröhrchen aus Quarzglas mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.15 mm Innendurchmesser x 2 m Länge
0.15 mm
2 m