Learn More
SHOWA™ Neo Grab™ Neoprenhandschuhe
Bietet überlegene Haltbarkeit und Chemikalienschutz.
Marke:  SHOWA™ 6780R10
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10026111
  • 22.59 € / 1 Paar
Verfügbar ab
03-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Provide abrasion and cut resistance.
  • Multidipped neoprene gauntlet gloves offer excellent chemical protection
  • Heavyweight gloves feature wrinkle finish for better wet gripping
  • May be worn over unsupported chemical resistant gloves for added protection
  • With Sanitized™ cotton liner
Spezifikation
Spezifikation
Safety
Gauntlet
Sanitized Cotton
10
30.48 cm
Rough, wrinkle
manufacturing, refining, Petrochemicals, degreasing, plating, handling Oils, Acids, Caustics, Alcohols and Solvents
Neoprene
Black