Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für eVol™ und eVol™ NMR 5 µl-Spritzen
Ersatznadel mit konischer Spitze zur Verwendung mit 5 uL NMR-Spritzen.
Marke:  Trajan™ 036922
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15218593
  • 37.87 € / 2 Stück
Verfügbar ab
26-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge und Außendurchmesser auswählen
Spezifikation
Spezifikation
5 μl eVol™ NMR-Spritzen
Ersatznadel
0.2 mm
Edelstahl
25 G
0.5 mm