Learn More
SGE™ BP20 (Wax) GC-Kapillarsäulen
Innovative Phasentechnologie und einzigartige Quarzglas-Produktionsfähigkeit. SGE™ BP20 (Wax) GC-Kapillarsäulen bieten End-to-End-Trennungslösungen für alle Anwendungen.
Marke:  SGE™ 054456
Weitere Details : Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15225263
  • 663.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
30-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Wachssäule nach Industriestandard
  • Verklebt und quervernetzt
  • Kann mit Lösungsmittel gespült werden
Anwendungen
  • Wird zur Trennung von Alkohol, freien Säuren, Fettsäuren Methylestern, Aromastoffen, Lösungsmitteln und ätherischen Ölen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Solvents and Essential Oils
G14, G15, G16, G20, G39
20°C to 240/260°C
25 m
Polar
0.53 mm
Polyethylenglykol
260 °C
2 µm
SGE™ BP20 (Wachs)
Quarzglas