Learn More
Alfa Aesar™ Semiquantitativer Standard 1, Specpure™
Marke:  Alfa Aesar™ 047180.AE
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3093 Chem class : 8 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422897
  • 401.00 € / 100 Milliliter
Verfügbar ab
27-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Semiquantitative Standard 1
UN3093
Liquid
100mL
MFCD02091742
Miscible with water.
Specpure™
Matrix: 40% Aqua Regia
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation