Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Magnetrührer der RT Basic Serie und RT Touch Serie
Verwenden Sie dieses Zubehör, um das Leistungsverhalten Ihrer Thermo Scientific™ RT Basic-Magnetrührer zu optimieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880144
Weitere Details : Gewicht : 0.28000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15208904
  • 10.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab
02-12-2020
Spezifikation
Weiß
Magnetrührer der RT Basic Serie und RT Touch Serie
Plattenabdeckung
Rutschfeste Silikon-Plattenabdeckung für Artikel88880007 und 88880008 (weiße Farbe, Silikon, 120 mm Durchmesser). Nur für RT Basic-Serie verfügbar
96-Well-Platten | 384-Well-Platten