Learn More
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18801AF647
486.20 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18562279
  • 565.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G
Polyclonal
Western Blot, ELISA
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot, ELISA
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate
Produced in rabbits immunized with purified recombinant Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G (Ser64-Lys321, Accession: AII22117.1)
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado