Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 Einkanal-Pipetten mit variablem Volumen gemäß EU-IVD, 3er-Pack
Außerordentliche Präzision, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design.
Marke:  Eppendorf™ 4920000903
Weitere Details : Gewicht : 1.71000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250506
  • 830.00 € / 1 Set
Verfügbar ab
30-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwendung per Knopfdruck ermöglicht schnelle und ergonomische Handhabung mit geringerem Aufwand und aktiver Aerosolreduzierung. Um versehentliches Auswerfen der Spitze zu vermeiden, erfolgt eine klare haptische Rückmeldung
  • Der Spitzenkonus mit Federmechanismus verbessert die Reproduzierbarkeit zwischen Anwender und Anwender und die Ergonomie durch Senkung der Anpresskraft der Spitze
  • Reference 2 Mehrkanal bietet eine hohe Flexibilität einschließlich eines Spitzenkonus mit Federmechanismus, der optional ein-/ausgeschaltet werden kann
  • Die sekundäre Einstellung unterstützt die einfache Einstellung Ihrer Reference 2 für präzisestes Pipettieren verschiedener Flüssigkeiten oder anderer externer Bedingungen ohne vollständige Kalibrierung
  • Die herausragende Präzision und Genauigkeit von Reference 2 liefert zuverlässige Ergebnisse
  • 4-stellige Anzeige mit Vergrößerungsfenster zur leichteren Volumenidentifikation
  • Die einzigartige glatte Oberfläche garantiert eine einfache Reinigung. Zusätzlich zur vollständigen Autoklavierbarkeit dieser Pipette ist die Dekontamination so einfach und effizient wie nie zuvor. Die ideale Pipette für sterile Arbeiten
  • Ein integrierter RFID-Chip enthält alle relevanten Daten zur Pipette und bietet mit Eppendorf TrackIT eine einfache Identifikation und Dokumentation
  • Erhältlich als Einkanalpipette mit festem oder variablem Volumen sowie als 8- und 12-Kanalpipette
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Autoclavable
    4-stellige aus allen Winkeln einsehbare Anzeige
    Drei Pipetten mit einstellbarem Volumen: 0.5 – 10 μl 10 – 100 μl, 100 – 1000 μl
    1
    In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998
    Vorwärtspipettieren, Rückwärtspipettieren, Entfernung von Überständen, Mischen von Proben, Phasenextraktion, Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen
    Reference 2 Pipettenpaket
    0.5 to 10, 10 to 100, 100 to 1000 μL