Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Malate synthase G Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Malate synthase G, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00 € - 3745.00 €
Specifications
Accession Number NP_417450.1
Gene ID (Entrez) 948857
Name Malate synthase G Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16027450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7126-10UG
10 μg
440.00 €
10µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 19-06-2024
to see stock.
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16067450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7126-50UG
50 μg
630.00 €
50µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 19-06-2024
to see stock.
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16017450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7126-100UG
100 μg
1070.00 €
100µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 19-06-2024
to see stock.
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16047450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7126-200UG
200 μg
1765.00 €
200µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 19-06-2024
to see stock.
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16057450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7126-500UG
500 μg
2360.00 €
500µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 19-06-2024
to see stock.
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16037450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7126-1MG
1 mg
3745.00 €
1mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 19-06-2024
to see stock.
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
NP_417450.1
Malate synthase G Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
948857
Research Use Only
glcB
Recombinant Protein
E. coli
SQTITQSRLR IDANFKRFVD EEVLPGTGLD AAAFWRNFDE IVHDLAPENR QLLAERDRIQ AALDEWHRSN PGPVKDKAAY KSFLRELGYL VPQPERVTVE TTGIDSEITS QAGPQLVVPA MNARYALNAA NARWGSLYDA LYGSDIIPQE GAMVSGYDPQ RGEQVIAWVR RFLDESLPLE NGSYQDVVAF KVVDKQLRIQ LKNGKETTLR TPAQFVGYRG DAAAPTCILL KNNGLHIELQ IDANGRIGKD DPAHINDVIV EAAISTILDC EDSVAAVDAE DKILLYRNLL GLMQGTLQEK MEKNGRQIVR KLNDDRHYTA ADGSEISLHG RSLLFIRNVG HLMTIPVIWD SEGNEIPEGI LDGVMTGAIA LYDLKVQKNS RTGSVYIVKP KMHGPQEVAF ANKLFTRIET MLGMAPNTLK MGIMDEERRT SLNLRSCIAQ ARNRVAFINT GFLDRTGDEM HSVMEAGPML RKNQMKSTPW IKAYERNNVL SGLFCGLRGK AQIGKGMWAM PDLMADMYSQ KGDQLRAGAN TAWVPSPTAA TLHALHYHQT NVQSVQANIA QTEFNAEFEP LLDDLLTIPV AENANWSAQE IQQELDNNVQ GILGYVVRWV EQGIGCSKVP DIHNVALMED RATLRISSQH IANWLRHGIL TKEQVQASLE NMAKVVDQQN AGDPAYRPMA GNFANSCAFK AASDLIFLGV KQPNGYTEPL LHAWRLREKE SH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.