Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Enghals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Enghals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Glas.
Marke:  DWK Life Sciences 231654409
Weitere Details : Gewicht : 3.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15251809
Menge Preis
1 129.00 € / 10 Stück
10 117.56 € / 10 Stück
Verfügbar ab
28-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
  • Besteht nur aus Glaskomponenten
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
500 mL
mit NS-Glasdeckelstopfen
10/Pk.
89 mm
Storage of Air Sensitive Reagents, and Chemicals; Storage of Hygroscopic Liquids, Powders and Granules
Kalknatronglas