Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marke:  Tenak™ TE24274B
Weitere Details : Gewicht : 3.84000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250764
Menge Preis
1 209.00 € / 1 Stück
6 182.02 € / 1 Stück
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
  • Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
  • Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Spezifikation
3 x 4
Tiefkühlschränke
Edelstahl
562 x 140 x 246 mm
Boxen (12)
75 mm (Box)