Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 45 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE27166
Weitere Details : Gewicht : 0.95000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15200894
  • 81.77 € / 1 Stück
Verfügbar ab
21-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For use in chest freezers
  • Racks come with a locking rod to secure the cryoboxes
  • Constructed of stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
135 x 92 x 423 mm
45 mm
Locking rod
Chest Frseezers
Microtiterplates (9)
Stainless Steel