missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 32 mm Box Height

Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.

Marke:  Tenak™ TE24458

Weitere Details : Gewicht : 1.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15250794

Menge Preis
1 82.78 € / 1 Stück
10 71.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Rack mit Federschlössern an jedem Einlegeboden zur Sicherung der Kryoboxen.
  • Kann mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation

Spezifikation

140 x 140 x 288 mm
32 mm (Box)
Federschlösser
Tiefkühltruhen
Boxen (8)
Edelstahl
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation