Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 32 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE23080
Weitere Details : Gewicht : 3.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15200654
  • 102.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
16-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
5 x 5
Upright Freezers
Boxes (25)
683 x 139 x 180 mm
32 mm (Box)
Stainless Steel