Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 75 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE23194
Weitere Details : Gewicht : 3.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250694
Menge Preis
1 115.00 € / 1 Stück
10 99.16 € / 1 Stück
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
4 x 5
Tiefkühlschränke
Boxen (20)
683 x 139 x 320 mm
75 mm (Box)