Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke:  Tenak™ TE21458B
Weitere Details : Gewicht : 1.44000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250494
Menge Preis
1 82.28 € / 1 Stück
10 71.23 € / 1 Stück
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Spezifikation
140 x 140 x 326 mm
75 mm (Box)
Weiße Kartons, 9 x 9 Gitter
Tiefkühltruhen
Boxen (4)