Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 65 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE27432
Weitere Details : Gewicht : 1.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250924
Menge Preis
1 95.74 € / 1 Stück
10 82.18 € / 1 Stück
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
3 x 4
Tiefkühlschränke
Mikrotiterplatten (12)
360 x 135 x 200 mm
65 mm