Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.
Marke: Tenak™ TE24532B
Weitere Details : Gewicht : 1.24000kg
Beschreibung
- Rack mit Federschlössern an jedem Einlegeboden zur Sicherung der Kryoboxen.
- Kann mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden
- Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gefertigt aus Edelstahl
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
140 x 140 x 246 mm | |
75 mm (Box) | |
Federschlösser |
Tiefkühltruhen | |
Boxen (3) | |
Edelstahl |