Learn More
Tenak™ RACK FüR 13X4=52 PLATTEN 16MM HöHE, ES .
Bietet ein komplettes Sortiment an Lagerungsmöglichkeiten für Mikrotiterplatten. Tenak™ Standardgestelle für Mikrotiterplatten für Tiefkühlgeräte können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden.
Marke:  Tenak™ TE27572
Weitere Details : Gewicht : 5.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250974
Menge Preis
1 212.00 € / 1 Stück
6 183.02 € / 1 Stück
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gestelle können entweder als eine Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Aus Edelstahl.
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
13 x 7
630 mm
Mikrotiterplatten, Tiefkühlschränke
16 mm
Edelstahl
135 mm
Ja
630 x 135 x 221 mm
221 mm
Platten (91)
1er-Packung
Gestell für Mikrotiterplatten