Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-BOC-piperidin, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 436490010
Weitere Details : CAS : 188111-79-7 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
188111-79-7 | |
200.28 | |
r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine | |
Tert-Butyl (3R)-3-Aminopiperidin-1-Carboxylat |
C10H20N2O2 | |
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N | |
1501974 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N |
Spezifikation
(R)-(-)-3-Amino-1-BOC-piperidine | |
Glasflasche | |
Farblos bis hellgelb | |
188111-79-7 | |
100.0 | |
C10H20N2O2 | |
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N | |
Tert-Butyl (3R)-3-Aminopiperidin-1-Carboxylat | |
1501974 | |
Flüssig |
Authentic | |
-30 | |
1g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N | |
200.28 | |
200.28 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- (R)-1-BOC-3-Aminopiperidine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.