Learn More
Quickfit™ Destillieraufsatz für Lösungsmittel aus Borosilikatglas
Zur Destillation und Aufnahme von sauerstofffreien Lösungsmitteln.
Marke:  Quickfit SH9/250
Weitere Details : Gewicht : 0.31000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527980
  • 1705.00 € / 5 Stück
online Bestandsangabe derzeit nicht möglich
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entnahme des Lösungsmittels aus dem Kolben über den oberen Absperrhahn mit Spritze – Entleerung über den Absperrhahn mit T-Bohrung
  • Ablaufarm mit 14/23 Quickfit™ Konus
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Destillation und Aufnahme von sauerstofffreien Lösungsmitteln.
Zwei PTFE-Absperrhähne
Lösungsmittel Stillkopf-Adapter
250 ml
225 mm
Pyrex Borosilikatglas