Learn More
Quickfit™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Seitenhals mit Septum
Entwickelt für Präparationen im Semimikro- und Mikromaßstab.
Marke:  Quickfit FR25/1S/SEP
Weitere Details : Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527870
  • 225.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab
18-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein vertikaler Mittelhals mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Buchse, in die ein Quickfit™ Konus passt
  • Ein abgewinkelter Seitenhals, der mit einem Gummiseptum abgedichtet werden kann, um kleine Flüssigkeitsmengen mit einer Spritze einfach und sicher zu handhaben
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Borosilikatglas
77 mm
14/23 (Mitte)
25 ml
Entwickelt für Präparationen im Semimikro- und Mikromaßstab.
Septum-Seitenhals