Learn More
Pyronin B, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 191390050
Weitere Details : CAS : 1229438-47-4 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15525876
  • 44.60 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
28-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1229438-47-4
C21H27Cl4FeN2O
521.11
Spezifikation
Pyronin B
5g
C21H27Cl4FeN2O
15,8118
521.11
174.0°C to 176.0°C
1229438-47-4
18,V,10,182
521.11