missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ NPT-Außengewindeadapter, PVDF

Diese einfachen, kostengünstigen geraden Adapter aus PVDF für männliche Gewinde lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi). Die Adapter aus NPT für männliche Gewinde lassen sich in weiche Schläuche einschieben. Durch die Elastizität der Schläuche halten diese bei Anwendungen mit geringem Druck auf dem Anschluss.

Marke:  Masterflex™ 30704-04

Weitere Details : Gewicht : 0.02000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15207546

  • 23.19 € / 10 Stück


Verfügbar ab
25-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Adapter für ein männliches NPT-Gewinde auf einen Schlauchanschluss
  • Entwickelt für eine schnelle und einfach Montage ohne Werkzeug
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Temperaturbereich: -62 bis 129 °C
  • mit Ethylenoxid sterilisieren oder autoklavieren
Spezifikation

Spezifikation

Ja
Schlauchtülle
10/Packung
1/16 NPT(M)
PVDF
1/16 NPT(M)-Gewinde auf 3/16 in. Schlauch-ID
1/16 in.-Öffnung, 1-3/32 x 3/8 in.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation