missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Zylindrischer Magnetrührstab, PTFE

Verwenden Sie diesen magnetischen Rührstab zum Rühren und Mischen in flüssigen Medien über einen breiten Temperaturbereich und mit praktisch allen Chemikalien. Bohlender™ BOLA™ zylindrische Magnetrührstäbe verfügen über eine ausgezeichnete Zentrierung und ein reibungsloses Laufverhalten.

Marke:  Bohlender™ C350-28

Weitere Details : Gewicht : 0.00900kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10023291

Menge Preis
1 5.70 € / 1 Stück
10 4.77 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 5
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Magnetrührstäbe, zylindrisch
  • PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
  • Standard-Magnetrührstab
  • Einsatz in offenen und geschlossenen Systemen und unter Druck oder Vakuum
  • Temperaturbeständigkeit: -200 bis + 250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation

Spezifikation

FDA Certified
Alnico 5 magnetic core
7mm
PTFE (Polytetrafluoroethylene)
Cylindrical
Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics
PTFE
50mm
1/Pckg.
Magnetrührstab
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation