Learn More
Alfa Aesar™ Praseodymium(III) chloride, ultra dry, 99.95% (REO)
Marke:  Alfa Aesar™ H37815.06
Weitere Details : CAS : 10361-79-2 Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449105
  • 95.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ampouled under argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10361-79-2
MFCD00011176
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Spezifikation
Praseodymium(III) chloride
10361-79-2
PrCl3
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Powder
4.02g/mL
Ampule
1700°C
5g
Ultra dry
(REO)
MFCD00011176
247.27
99.95%
Odorless
Hygroscopic
786°C