Learn More
Kaliumnitrat, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 424151000
Weitere Details : CAS : 7757-79-1 Gewicht : 0.15000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10023353
  • 15.10 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 24
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7757-79-1
101.1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
Kalium; Nitrat
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spezifikation
Potassiumnitrate
7757-79-1
KNO3
MFCD00011409
05,561
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kalium; Nitrat
24434
101.1
99+%
50ppm max.
20ppm max.
5ppm max.
5ppm max.
20ppm max.
Glasflasche
50ppm max.
0.003% max
Weiß
4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
crystals
99+%
KNO3
1486
15, 7769
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.1
CHEBI:63043
Feine Kristalle oder kristallines Pulver
ACS-Reagenz
0.002% max
2.1
0.005% max
3ppm max.
10ppm max.
5ppm max.
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
400.0°C
334.0°C
100g
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation